Learn More
DL-Homocystein-thiolacton-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is used as an intermediate of erdosteine and citiolone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Homocystein-Thiolacton-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt von Erdodein und Citiolon verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (740 g/l). Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
DL-Homocystein-Thiolacton-Hydrochlorid wird als Zwischenprodukt von Erdodein und Citiolon verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (740 g/l). Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽204°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3562103 |
Merck Index | 14,4734 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (740g/L). Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formelmasse | 153.63 |
Reinheit (%) | 99% |