Learn More
DL-Indol-3-Milchsäure-d5, TRC
Artikelnummer. 30399951
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30399951 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30399951 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI62710210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Indole-3-lactic Acid-d5
CAS 2470130-19-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C11H6D5NO3
Menge 10 mg
Synonym Indole-3-lactic Acid-d5, Indolelactic Acid-d5, 2-Hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid-d5, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic Acid-d5, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropionic Acid-d5, 3-(3-Indolyl)-DL-lactic Acid-d5, 3-Indolyllactic Acid-d5, α-Hydroxy-1H-indole-3-propanoic Acid-d5, β-(3-Indolyl)lactic Acid-d5, β-Indolyllactic Acid-d5
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,6D
SMILES OC(CC1=C([2H])NC2=C1C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-(1H-indol-3-yl-2,4,5,6,7-d5)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 210.24
Formelmasse 210.11
Reinheit (%) >95