Learn More
DL-Lanthionin, TRC
Artikelnummer. 30483468
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483468 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483468 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1750605MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Lanthionine
CAS 3183-08-2
Summenformel C6 H12 N2 O4 S
Menge 5 mg
Synonym D-Cysteine, S-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]-, rel-, Alanine, 3,3'-thiodi-, DL- (8CI), Cysteine, S-(2-amino-2-carboxyethyl)- (9CI), DL-Cysteine, S-(2-amino-2-carboxyethyl)-, rel-S-[(2S)-2-Amino-2-carboxyethyl]-D-cysteine, DL-Lanthionine
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O4S/c7-3(5(9)10)1-13-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 208.24
Formelmasse 208.0518