Learn More
DL-Leucin, 99+ %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 172132500
Weitere Details : CAS : 328-39-2 Netto-Gewicht : 0.30000kg
Menge 250g
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10012230
  • 197.00 € / 250 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 12-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
328-39-2
131.175
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
857
2-amino-4-methylpentansäure
C6H13NO2
MFCD00063087
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
CHEBI:25017
CC(C)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
DL-Leucine
328-39-2
20ppm max.
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
MFCD00063087
0.3% max.
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylpentansäure
857
131.17
99.0 to 101.0% (on dry substance)
Weiß
99+%
99+%
C6H13NO2
Authentic
04, 447
14, 5451
Kunststoffflasche
CC(C)CC(C(=O)O)N
131.175
CHEBI:25017
Feines Kristallpulver
0.1% max.
250g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate