Learn More
DL-Malic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Malic Acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| Formelmasse | 134.0215 |
| Reinheit (%) | >95% |