missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-Mandelsäure, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number p-7120395
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly Bottle
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
10034-81-8
Cl2MgO8
223.197
MFCD00011102
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Anhydron, Magnesiumperchlorat, Dehydrit, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, Wasserfreies Magnesiumperchlorat, Magnesiumdiperchlorat, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Perchlorat de magnesium französisch, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
24840
Magnesium; Diperchlorat
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
10034-81-8
Cl2MgO8
223.197
MFCD00011102
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Anhydron, Magnesiumperchlorat, Dehydrit, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, Wasserfreies Magnesiumperchlorat, Magnesiumdiperchlorat, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Perchlorat de magnesium französisch, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
24840
Magnesium; Diperchlorat
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]

Für die gravimetrische Bestimmung von Zr,≥99.0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesiumperchlorat
Strukturformel Mg(ClO4)2
UN-Nummer UN1475
Formelmasse 223.21 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, KT)
Menge 100 g
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'