Learn More
DL-Nornicotin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
DL-Nornicotine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Nornikotin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform und Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
DL-Nornikotin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform und Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Nornicotine |
Dichte | 1.074 |
Siedepunkt | 107°C to 108°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | 101°C (213°F) |
Brechungsindex | 1.549 |
Menge | 10 mg |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 81968 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,6712 |