Learn More
DL-Pantolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771069
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79-50-5
C6H10O3
130.14
MFCD00064333
SERHXTVXHNVDKA-UHFFFAOYSA-N
pantolactone, dl-pantolactone, 3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, pantoyl lactone, pantoic lactone, dl-pantoyl lactone, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2 3h-furanone, pantolyl lactone
989
3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on
CC1(COC(=O)C1O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79-50-5
C6H10O3
130.14
MFCD00064333
SERHXTVXHNVDKA-UHFFFAOYSA-N
pantolactone, dl-pantolactone, 3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, pantoyl lactone, pantoic lactone, dl-pantoyl lactone, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2 3h-furanone, pantolyl lactone
989
3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on
CC1(COC(=O)C1O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Pantolactone
Schmelzpunkt 74.0°C to 78.0°C
Siedepunkt 246.0°C
Flammpunkt 122°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Pantolactone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.