Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 %
Catalog Number p-4510421
19.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
150-30-1
C9H11NO2
165.19
MFCD00064225
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
994
CHEBI:28044
2-amino-3-phenylpropanoic acid
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
150-30-1
C9H11NO2
165.19
MFCD00064225
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
994
CHEBI:28044
2-amino-3-phenylpropanoic acid
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
DL-Phenylalanin, 99 %, C9H11NO2, CAS-Nummer 150-30-1, 2-Amino-3-Phenylpropionsäure, Alanin, Phenyl-, dl, dl-2-Amino-3-Phenylpropansäure, dl-3-Phenylalanin, DLPA, dl-Phenylalanin, h-dl-phe-oh, Phenylalanin, Phenylalanin, Phenylalanin, dl, 100 g, 14.498, CHEBI:28044, weiß, 205-756-7, 165,19
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Phenylalanine
Schmelzpunkt 266.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.3% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14,498
Merck Index 15,7382
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 14.11g/L (25°C)
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver