Learn More
DL-α-Phenylglycin, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 130641000
Weitere Details : CAS : 2835-06-5 Netto-Gewicht : 0.15000kg
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
2835-06-5 | |
151.17 | |
ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYNA-N | |
2-amino-2-phenylacetic acid |
C8H9NO2 | |
MFCD00064402 | |
DL-α-Aminophenylacetic acid | |
NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
(5% in 1N HCl) clear colorless to slightly yellow | |
Authentic | |
-1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, 1N HCl) | |
290°C | |
2835-06-5 | |
C8H9NO2 | |
MFCD00064402 | |
15, 7402 | |
ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYNA-N | |
2-amino-2-phenylacetic acid | |
151.16 | |
≥98.5% (total base) |
DL-α-Phenylglycine | |
Kunststoffflasche | |
Weiß | |
100g | |
99% | |
C6H5CH(NH2)CO2H | |
14, 460 | |
DL-α-Aminophenylacetic acid | |
NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1 | |
151.17 | |
Kristallpulver |