Learn More
DL-Propargylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10472560 1 g Glasflasche 1 Gramm
10442390 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472560 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437320010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 64165-64-6 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64165-64-6
Summenformel C5H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
MDL-Nummer MFCD00056728
InChI-Schlüssel DGYHPLMPMRKMPD-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-propargylglycine, 2-amino-4-pentynoic acid, h-dl-pra-oh, 2-azanylpent-4-ynoic acid, dl-2-propynylglycine, 2-propynylglycine, l-2-amino-4-pentynoic acid, d,l-propargylglycine, propargyl glycine, +--2-amino-4-pentynoic acid
PubChem CID 95575
IUPAC-Name 2-Aminopent-4-ansäure
SMILES NC(CC#C)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Propargylglycine
Schmelzpunkt 235.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Propargylglycine, 98%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.