Learn More
DL-Weinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509926
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
133-37-9
C4H6O6
150.09
MFCD00071626
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
875
CHEBI:15674
2,3-dihydroxybutanedioic acid
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
133-37-9
C4H6O6
150.09
MFCD00071626
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
875
CHEBI:15674
2,3-dihydroxybutanedioic acid
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Tartaric acid
Schmelzpunkt 200,0°bis 206,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Strukturformel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, unlöslich in Chloroform
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 99.5%
Menge 100g
Flammpunkt 210 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 0,5%
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Tartaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.