Learn More
DL-threo-beta-(3,4-Methylendioxyphenyl)serinacetat-Salz, TRC
Product Code. 30475090
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2.5 g
missing translation for 'unitSize'
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30475090 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30475090 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM3040252.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-threo-beta-(3,4-Methylenedioxyphenyl)serine Acetate Salt
CAS 109910-66-9
Summenformel C12H15NO7
Menge 2.5 g
Synonym (R,S)-rel-α-Amino-β-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-propanoic Acid Acetate Salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO5.C2H4O2/c11-8(10(13)14)9(12)5-1-2-6-7(3-5)16-4-15-6;1-2(3)4/h1-3,8-9,12H,4,11H2,(H,13,14);1H3,(H,3,4)/t8-,9+;/m1./s1
SMILES CC(=O)O.C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)[C@@H]([C@H](C(=O)O)N)O
IUPAC-Name Essigsäure; (2R,3S)-2-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-hydroxypropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 285.25
Formelmasse 285.0849