Learn More
DL-Tropasäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026184
20.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
552-63-6
C9H10O3
166.18
MFCD00004255
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
10726
CHEBI:30765
3-hydroxy-2-phenylpropanoic acid
OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
552-63-6
C9H10O3
166.18
MFCD00004255
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
10726
CHEBI:30765
3-hydroxy-2-phenylpropanoic acid
OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
It is a laboratory reagent used in the chemical synthesis of atropine and hyoscyamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Laborreagenz, das bei der chemischen Synthese von Atropin und Hyoscyamin verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20g/l) bei 20 °C, Ethanol, Äther, Alkohol und Methanol (0.1 g/ml).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Tropic acid
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 10 g
Beilstein 2209199
Merck Index 14,9779
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,ether,alcohol,and methanol (0.1g/ml).
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Tropic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.