Learn More
DL-Valin-2-d1, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Valine-2-D |
| CAS | 14246-21-0 |
| Summenformel | C5 D H10 N O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Valine-2-d (9 CI, ACI), DL-Valine-2-d (ZCI), Valine-2-d, DL- (8 CI), DL-(α-2 H)Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic-2-d acid, DL-Valine-2-D |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D |
| SMILES | [2 H]C(N)(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-2-deuterio-3-methylbutansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.1525 |
| Formelmasse | 118.0853 g/mol |
| Mehr anzeigen |