Learn More
DL-Valin-Ethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334825 5 g 5 Gramm
11344825 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17906.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 23358-42-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23358-42-1
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00067542
InChI-Schlüssel PQGVTLQEKCJXKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-dl-val-oet.hcl, ethyl dl-valinate hydrochloride, valine ethyl ester, hydrochloride, ethyl dl-valinate hcl, acmc-20al3t, acmc-209ta5, +/--valine ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-azanyl-3-methyl-butanoate hydrochloride
PubChem CID 13000942
IUPAC-Name Ethyl 2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)C(N)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Valine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∼94°C
Beilstein 3912411
Menge 5 g
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 99%