Learn More
DLL3 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 647, Polyclonal, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
The DLL3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DLL3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The DLL3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 647.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DLL3 |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Konjugat | CoraLite Plus 647 |
| Gensymbole | delta like 3 (Drosophila), Delta like protein 3, Delta3, DLL3, Drosophila Delta homolog 3, SCDO1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Menge | 20 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 10683 |
| Zielspezies | Human, Mouse |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.