Learn More
DLL3 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 647, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 18079415 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18079415 100 μL 100 Mikroliter
18064995 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18079415 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL64725535100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The DLL3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DLL3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The DLL3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 647.
Spezifikation
Antigen DLL3
Anwendungen Immunofluorescence
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 647
Gensymbole delta like 3 (Drosophila), Delta like protein 3, Delta3, DLL3, Drosophila Delta homolog 3, SCDO1
Wirtsspezies Rabbit
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10683
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG