Learn More
DMPQ dihydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18033902
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18033902 50 mg 50 Milligramm
18025012 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18033902 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1222/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent, selective inhibitor of PDGFRβ
A potent and selective inhibitor of human vascular β-type platelet derived growth factor receptor tyrosine kinase (PDGFRβ) (IC50 = 80 nM). Displays > 100-fold selectivity over EGFR tyrosine kinase, erbB2, p56, protein kinase A and protein kinase C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123491-15-5
Summenformel C16H16Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 339.216
InChI-Schlüssel YBBAOKYVJCNJIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dmpq dihydrochloride, 5,7-dimethoxy-3-4-pyridinyl quinoline dihydrochloride, 5,7-dimethoxy-3-pyridin-4-yl quinoline dihydrochloride, dmpq hydrochloride, dmpq dihydrochloride hplc, 5,7-dimethoxy-3-4-pyridinyl quinolinedihydrochloride
PubChem CID 45073427
IUPAC-Name 5,7-dimethoxy-3-pyridin-4-ylquinoline;dihydrochloride
SMILES COC1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)OC)C3=CC=NC=C3.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DMPQ dihydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 339.22
Reinheit (%) >99%