Learn More
DMSO, sterile filtered, Tocris Bioscience™
Solvent
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 3176/100ML
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 100mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412564
  • 317.52 € / 100 Milliliter
Voraussichtlicher Liefertermin 30-09-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Solvent with wide ranging applications in biological research. Improves responsiveness of human embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) to differentiation signals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
67-68-5
78.129
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CHEBI:28262
CS(=O)C
C2H6OS
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
679
methylsulfinylmethane
Spezifikation
100mL
67-68-5
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CS(=O)C
78.129
CHEBI:28262
>99.9%
DMSO, sterile filtered
C2H6OS
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
methylsulfinylmethane
679
78.13