missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ DMSO, sterile filtered
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30002116
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002116 100 mL 100 Milliliter
30001392 25 mL 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30002116 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3176/100ML

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Solvent for polar and nonpolar compounds

DMSO, sterile filtered is a solvent with wide ranging applications in cell culture, cryopreservation and organic chemistry. DMSO dissolves both polar and nonpolar compounds. Improves responsiveness of human embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) to differentiation signals. DMSO is used in PCR to inhibit secondary structure formation by DNA template or primers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DMSO, sterile filtered
Menge 100 mL
Formelmasse 78.13
Reinheit >99.9%
Molekulargewicht 78.13
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.