missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNA polymerase alpha Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18766093 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. unitSize
18766093 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18766093

Marke: Novus Biologicals NBP147257

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DNA polymerase alpha Polyclonal specifically detects DNA polymerase alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNA polymerase alpha
Wirtsspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.