Learn More
Macherey-Nagel™ DNA-Set für NucleoBond™ RNA Soil Mini
Artikelnummer. 16321606
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Packungsgröße:
10 Reaktionen
50 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
16321606 10 10 Reaktionen
16331606 50 50 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16321606 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740143.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorbereitet für die parallele DNA-Isolierung aus Bodenproben mit NucleoBond RNA Soil Mini, NucleoSpin DNA-Säulen enthalten.
  • DNA-Elutions-Set (NucleoBond™ RNA-Soil Mini-Kit erforderlich)
  • Parallele Vorbereitung von RNA und DNA innerhalb einer Stunde
Spezifikation
Format Bausatz
Isolation Technology Silika-Membran
Probentyp Bodenproben
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoBond™ RNA-Bodenkit
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Aufreinigung
Anzahl Reaktionen 10
Probengröße 1 – 2 g
Prüfzeit 15 min/12 Präp.
Ertrag 5-50 μg
Nur für Forschungszwecke