missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJA2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30231386 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30231386 100 μL 100 Mikroliter
30229137 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30231386 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338373100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DNAJA2 Polyclonal antibody specifically detects DNAJA2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNAJA2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias cell cycle progression 3 protein, Cell cycle progression restoration gene 3 protein, CPR3PRO3015, Dj3, DJA2, DNAJ, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2, dnaJ homolog subfamily A member 2, DNJ3, HIRA interacting protein 4, HIRA-interacting protein 4, HIRIP4RDJ2, Renal carcinoma antigen NY-REN-14
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 233-412 of human DNAJA2 (NP_005871.1).,, Sequence:, FTGEADQAPGVEPGDIVLLLQEKEHEVFQRDGNDLHMTYKIGLVEALCGFQFTFKHLDGRQIVVKYPPGKVIEPGCVRVVRGEGMPQYRNPFEKGDLYIKFDVQFPENNWINPDKLSELEDLLPSRPEVPNIIGETEEVELQEFDSTRGSGGGQRREAYNDSSDEESSSHHGPGVQCAHQ
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10294
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.