missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJB6 Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30511040 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30511040 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30511040 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338371F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DNAJB6 Polyclonal antibody specifically detects DNAJB6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNAJB6
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DJ4, DKFZp566D0824, DnaJ, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 6, dnaJ homolog subfamily B member 6, DnaJ-like 2 protein, FLJ42837, Heat shock protein J2, HHDJ1, HSJ2, HSJ-2, MGC1152, MRJMGC117297, MSJ1, MSJ-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 177-326 of human DNAJB6 (NP_490647.1).,, Sequence:, STSFGGSGMGNFKSISTSTKMVNGRKITTKRIVENGQERVEVEEDGQLKSLTINGVADDDALAEERMRRGQNALPAQPAGLRPPKPPRPASLLRHAPHCLSEEEGEQDRPRAPGPWDPLASAAGLKEGGKRKKQKQREESKKKKSTKGNH
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10049
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.