missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
DNAJC10 Polyclonal antibody specifically detects DNAJC10 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DNAJC10 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gen-Alias | DKFZp434J1813, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 10, dnaJ homolog subfamily C member 10, ERdj5, ER-resident protein ERdj5, J-domain-containing protein disulfide isomerase-like protein, JPDI, macrothioredoxin, MGC104194, MTHr |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 614-793 of human DNAJC10 (NP_061854.1). IDCQQYHSFCAQENVQRYPEIRFFPPKSNKAYHYHSYNGWNRDAYSLRIWGLGFLPQVSTDLTPQTFSEKVLQGKNHWVIDFYAPWCGPCQNFAPEFELLARMIKGKVKAGKVDCQAYAQTCQKAGIRAYPTVKFYFYERAKRNFQEEQINTRDAKAIAALISEKLETLRNQGKRNKDEL |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?