missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJC19 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18088256 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18088256 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18088256 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP198468

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DNAJC19 Polyclonal specifically detects DNAJC19 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNAJC19
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_080608
Gen-Alias DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 19, DnaJ homolog subfamily C member 19, homolog of yeast TIM14, mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM14, Tim14, TIMM14TIM14Pam18
Gensymbole DNAJC19
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this antibody is Dnajc19 - N-terminal region. Peptide sequence QVFQSLPKSAFGGGYYRGGFEPKMTKREAALILGVSPTANKGKIRDAHRR.
Molekulargewicht des Antigens 116 kDa
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 131118
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.