Learn More
Abnova™ DNAJC7 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | DNAJC7 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | NM_003315 |
| Molekulargewicht | Theoretical M.W. 55.5kDa |
| Plasmid | pCMV-DNAJC7 full-length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-DNAJC7 antibody (Mfr. No. H00007266-D01P) by Western Blot. |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Wirtsspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |