Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure, (EDTA), 0.5M-Lösung, molekularbiologische Qualität, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082789
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Nalgene Flasche
Nalgene-Flasche
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.238
MFCD00150037
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.238
MFCD00150037
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Chelatbildner, der in vielen Enzympuffern und in höheren Konzentrationen als Enzym-Inaktivator verwendet wird.
Chelatbildner, der in vielen Enzympuffern und in höheren Konzentrationen als Enzym-Inaktivator verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid
Verpackung Nalgene-Flasche
Menge 100 mL
Beilstein 3900609
Güte Molekularbiologie, hochrein
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M
Physikalische Form Lösung