Learn More
Consort DO-Elektrode, Galvanisch, Delrin-Körper, S8/BNC
Consort DO-Elektrode, Galvanic, Delrin Body, S8/BNC ist eine Industrieelektrode zur Verwendung bei der Kontrolle von gelöstem Sauerstoff in wässrigen Lösungen, die über ein 15 m-Kabel, integrierte ATC/Temperatur (Pt1000), 2 BNC-Stecker und einen S8-Schraubenkopf verfügt.
Marke: Consort SZ12T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Consort bietet eine Vielzahl von hochwertigen elektrochemischen Analysesensoren und Elektrodenzubehör.
- Entwickelt für Labor-, Industrie-, Biotechnologie- und medizinische Anwendungen.
- Für den Einsatz mit kompatiblen Tisch- oder tragbaren Messgeräten
- Während der Kalibrierung oder Messung sollten die Lösungen vorsichtig gerührt werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten
- Es müssen frische Kalibrierlösungen mit Werten nahe dem erwarteten Probenwert ausgewählt werden.
- Spülen Sie die Elektrode zwischen den Messungen zweimal ab: zuerst in destilliertem Wasser und dann mit der nächsten zu messenden Probe.
- Lassen Sie den Elektroden genügend Zeit, um sich während der Kalibrierung oder Messung zu stabilisieren.
- Eine Stabilitätsanzeige auf allen Consort Messgeräten fordert den Benutzer auf, wann die Werte gemessen werden sollen
Spezifikation
Kontrolle von gelöstem Sauerstoff in wässrigen Lösungen, Industrieumgebungen | |
110 mm | |
2 BNC-Stecker, S8-Schraubkopf | |
12 mm | |
Pt 1000 |
110 mm | |
DO mit ATC/Temperatur | |
DO-Messgerät | |
15 m | |
0 °C° bis 50 °C° |