Learn More
Consort DO-Elektrode, Galvanisch, Delrin-Körper, Tauchkabel
Mit Membran überzogenes polarographisches Sauerstoffdetektorsystem mit einer dünnen Teflon-FEP-Membran für eine effiziente Abdichtung. Cannon DO-Elektrode, Galvanisch, Delrin-Gehäuse, Tauchkabel mit eingebautem ATC/Temperatursensor (Pt1000) mit einer Bleianode und Platinkathode in Edelstahl.
Marke: Consort SZ10T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Consort bietet eine Vielzahl von hochwertigen elektrochemischen Analysesensoren und Elektrodenzubehör.
- Entwickelt für Labor-, Industrie-, Biotechnologie- und medizinische Anwendungen.
- Für den Einsatz mit kompatiblen Tisch- oder tragbaren Messgeräten
- Während der Kalibrierung oder Messung sollten die Lösungen vorsichtig gerührt werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten
- Es müssen frische Kalibrierlösungen mit Werten nahe dem erwarteten Probenwert ausgewählt werden.
- Spülen Sie die Elektrode zwischen den Messungen zweimal ab: zuerst in destilliertem Wasser und dann mit der nächsten zu messenden Probe.
- Lassen Sie den Elektroden genügend Zeit, um sich während der Kalibrierung oder Messung zu stabilisieren.
- Eine Stabilitätsanzeige auf allen Consort Messgeräten fordert den Benutzer auf, wann die Werte gemessen werden sollen
Spezifikation
3 m | |
BNC-Stecker, 2 Bananenstecker für AT | |
Tauchkabel, Elektrolyt, Membrane, Stecker | |
12 mm | |
DO mit ATC/Temperatur | |
0 bis 60 mg/l |
Pt1000, MPOD | |
0 °C bis 50 °C | |
DO-Messgerät | |
110 mm | |
Außeneinsatz, Messungen von gelöstem Sauerstoff in wässrigen Lösungen |