Learn More
Docosansäure-7,7,8,8-d4-Säure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Docosanoic-7,7,8,8-d4 Acid |
| CAS | 1193721-65-1 |
| Summenformel | C22 D4 H40 O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Docosanoic-7,7,8,8-d4 acid (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i15D2,16D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 7,7,8,8-Tetradeuteriodocosansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 344.6082 |
| Formelmasse | 344.3592 |