Learn More
Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde, TRC
Artikelnummer. 30418857
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418857 10 mg
30408929 100 mg
30420534 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP68942010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202408-13-7
Summenformel C14 H28 O2 (C2 H4 O)n
Molekulargewicht (g/mol) 272.42
Synonym Brij™ L23 Aldehyde, 2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]acetaldehyde
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCOCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15-16-19-14-12-17/h12H,2-11,13-16H2,1H3
Formelmasse 272.2351