Learn More
Dodecylsulfat, Natriumsalz 85 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 226145000
Weitere Details : CAS : 151-21-3 Netto-Gewicht : 0.58000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
151-21-3 | |
288.378 | |
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate | |
CHEBI:8984 | |
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C12H25NaO4S | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
Natriumdodecylsulfat |
Spezifikation
Dodecyl sulfate, sodium salt | |
85% | |
CH3(CH2)11OSO3Na | |
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate | |
Solubility in water: 130g/L (20°C). | |
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
288.378 | |
CHEBI:8984 | |
Pulver oder Kristalle | |
Rein | |
Weiß bis gelb | |
>150°C |
7647-14-5 | |
C12H25NaO4S | |
Authentic | |
Kunststoffflasche | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumdodecylsulfat | |
3423265 | |
288.38 | |
85% | |
Solubility in water: 130g/L (20°C). | |
206.0°C | |
500g |
Sicherheit und Handhabung
- Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.