Learn More
DOK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15749-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885064
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The MW of this protein is 53 kDa, and this antibody specifically recognizes the 53 kDa protein.
DOK3 DOK proteins are enzymatically inert adaptor or scaffolding proteins. They provide a docking platform for the assembly of multimolecular signaling complexes. DOK3 is a negative regulator of JNK signaling in B-cells through interaction with INPP5D/SHIP1. May modulate ABL1 function (By similarity).
Spezifikation
Spezifikation
DOK3
Polyclonal
Unconjugated
DOK3
docking protein 3, DOK3, DOKL
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
27261, 306760, 79930
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B2RYG7, Q7L591, Q9QZK7
Dok3
DOK3 Fusion Protein Ag8221
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat