Learn More
Domiphenbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Domiphen bromide is employed as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry. It is used as a quaternary ammonium cation with cationic surfactant properties. Further, it is used as an antiseptic and an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Domiphenbromid wird als Phasentransferkatalysator in der synthetischen Chemie eingesetzt. Es wird als quaternäres Ammoniumkation mit kationischen Tensid-Eigenschaften verwendet. Darüber hinaus wird es als antiseptischer und pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Ethylacetat, Chloroform und Wasser. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Domiphenbromid wird als Phasentransferkatalysator in der synthetischen Chemie eingesetzt. Es wird als quaternäres Ammoniumkation mit kationischen Tensid-Eigenschaften verwendet. Darüber hinaus wird es als antiseptischer und pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Ethylacetat, Chloroform und Wasser. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Domiphen bromide |
Schmelzpunkt | 117°C to 118°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3922742 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,3415 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,chloroform and water. Slightly soluble in benzene. |
Formelmasse | 414.48 |
Reinheit (%) | 97% |