Learn More
Donepezil-d7-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Donepezil N-benzyl-d7 hydrochloride |
| CAS | 1261394-20-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C24 2H7 H22 N O3 . Cl H |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-methyl-d2)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one hydrochloride, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(benzyl-d7)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one hydrochloride, Donepezil-d7 hydrochloride, Donepezil-D7 hydrochloride (N-benzyl-D7) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H/i3D,4D,5D,6D,7D,16D2; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])N2CCC(CC3Cc4cc(OC)c(OC)cc4C3=O)CC2 |
| IUPAC-Name | 2-[[1-[Dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]piperidin-4-yl]methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-on;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 423 |
| Mehr anzeigen |