Learn More
Donepezil Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077710
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
120011-70-3
C24H30ClNO3
415.96
MFCD00881312
XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
5741
CHEBI:4696
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)Methyl]-5,6-Dimethoxy-2,3-Dihydroinden-1-on;Hydrochlorid
[H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
120011-70-3
C24H30ClNO3
415.96
MFCD00881312
XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
5741
CHEBI:4696
2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)Methyl]-5,6-Dimethoxy-2,3-Dihydroinden-1-on;Hydrochlorid
[H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Donepezil hydrochloride
Schmelzpunkt 211.0°C to 212.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot methanol, insoluble in ethyl acetate and hexane
Formelmasse 415.85
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)