Learn More
Tocris Bioscience™ Donitriptan hydrochloride
5-HT1B/1D agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 366510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413384
  • 204.60 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Brain penetrant 5-HT1B/1D agonist (pKi values are 9.3 and 9.4 for 5-HT1D and 5-HT1B respectively). Inhibits capsaicin-induced external carotid vasodilation and produces selective carotid vasoconstriction in various animal species. Displays antimigraine activity.
Spezifikation
Spezifikation
Donitriptan hydrochloride
>98
10mg
Donitriptan hydrochloride
439.94