Learn More
Donkey anti-Goat IgG - H&L (Cy5), Secondary Antibody, Abcam™
Marke:  Abcam AB6566-500UG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 13091711
  • 457.50 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Immunogen: Goat IgG, whole molecule
Applications:
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Goat IgG - H&L (Cy5)
1mg/mL
Donkey
500 μg
Secondary
Polyclonal
Cyanine5
Affinity Purified
Immunology