Learn More
Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30228673 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30228673 0.5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30228673 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB7377UV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Donkey
Immunogen This Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against goat IgG.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Goat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG