missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey anti-Mouse IgG (H+L) ReadyProbes™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488, Invitrogen™

Donkey Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen R37114

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15136896

  • 196.00 € / 2 Ampullen
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

No pipetting or dilutions required. Just tip and drip two drops per mL buffer to stain your cells. This antibody shows minimum cross-reactivity to bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, rabbit, rat, and sheep serum proteins. Like other ReadyProbes reagents, Alexa Fluor 488 Donkey anti-Mouse IgG Antibody comes in a convenient dropper bottle.

Mouse IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation

Spezifikation

Mouse IgG (H+L)
Polyclonal
PBS with 0.1% BSA and <0.1% sodium azide
Gamma Immunoglobin
2 x 2.5 mL
Secondary
4° C, store in dark
IgG
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Alexa Fluor 488
Donkey
Affinity chromatography
RUO
Mouse
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote