Learn More
Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Texas Red, Invitrogen™
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA128626
164.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11535943
  • 246.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Mouse IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG (H+L)
Polyclonal
Texas Red
Donkey
IgG fraction
RUO
Mouse
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
2 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
mouse IgG whole molecule
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.