missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18513934 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18513934 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18513934 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP172699

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Dot Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Dot Blot
Zusammensetzung 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Wirtsspezies Donkey
Immunogen Sheep IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Sheep
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.