Learn More
Miele Professional™ Dosiersysteme
Artikelnummer. 13182240 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
13182240 Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13182240 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 5267420
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spendermodul DOS G 60 für 5 bis 10 Liter-Kanister zur Selbstdosierung von Flüssigreinigungsprodukten, mit Füllstandsanzeige
  • Kompatibel zu allen PG 8535
  • Anpassbar über elektronische Steuerung der Maschine
  • Länge des Ansaugrohrs 300 mm für 5- und 10 l-Dosen
  • Länge des Führungskabels: 1,90 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp CE System
Modell DoS G-60-Dispensermodul
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor
Menge Je 1