Learn More
Miele Professional™ Dosiersystem
Dosiermodul DOS K 60/1 für 5 l-Kanister zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige
Marke: Miele Professional™ 6940340
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Spenderüberwachung nach DIN EN ISO 15883
- Zum Dosieren flüssiger Reinigungsmittel oder chemischer Desinfektionsmittel
- 200 mm Sauglanze für 5 l-Kanisterr
- Umbausatz Sauglanze 10-30-l-Kanister via Kundendienst erhältlich
- Gibt bis zu 120 ml/60 Sekunden aus