Learn More
KARTELL DOSILAB
Artikelnummer. 12860933
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 ml
5 ml
10 ml
30 ml
60 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12860933 2,5 ml 1 Stück
12870933 5 ml 1 Stück
12890933 10 ml 1 Stück
12880933 30 ml 1 Stück
12800943 60 ml 1 Stück
12810943 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12860933 Lieferant KARTELL Lieferanten-Nr. 8308200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dosilab ist eine neue Serie von Flaschenaufsatzdosierern mit einstellbarem Volumen zur präzisen, genauen und kostengünstigen Dosierung von Chemikalien. Die sechs Modelle der neuen Produktlinie sind einfach zu bedienen und leicht zu zerlegen, um gängige Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen.
  • Vollständig autoklavierbar bei +121 °C ohne Demontage.
  • PTFE-Kolben mit Silikon-O-Ring für hohe Genauigkeit.
  • Innenzylinder aus Borosilikatglas, geschützt durch eine PP-Hülle.
  • Ventilgehäuse: PTFE-Körper aus einem Stück, der eine hohe chemische Beständigkeit gewährleistet.
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: gemäß der ISO 8655 Standards.
  • Kompatibilität: Ausgezeichnet mit allen Reagenzien, einschließlich organischer Lösungsmittel und konzentrierter Säuren, außer Fluorwasserstoffsäure (HF).
  • Neukalibrierung: einfach und schnell mit dem speziellen Zubehör.
  • Alle internen Komponenten, die während des Gebrauchs mit flüssigen Lösungen in Kontakt kommen, bestehen aus PTFE, FEP und Borosilikatglas. Daher weisen sie eine ausgezeichnete Kompatibilität mit allen Reagenzien (sogar organischen Lösungsmitteln und konzentrierten Säuren) auf, mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure.
Spezifikation
Genauigkeit ±0,015 ml
Winkel 0⪚
Produkttyp Dosierer mit einstellbarem Volumen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Farbe Weiß
Kanäle 1
Material FEP, PTFE, Borosilikatglas, Polypropylen
Volumen (metrisch) 2,5 ml
Display Analog
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenzflasche
Enthält 1 Flaschenaufsatzspender
Schritten 0.05 mL
Volumen (angloamerikanisch) 0,08 oz.