Learn More
BRAND™ Dosierelement für Dispensette™ S-Spurenanalyse-Flaschenaufsatzspender
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Ersatz-Dosierelement für BRAND™ Dispensette™ S-Spurenanalyse 1 bis 10 ml
- Passend für Geräte mit Tantal- oder Platin-Iridium-Feder
- Leistungszertifikat beiliegend
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette S-Spurenanalyse |
| Enthält | Qualitätszertifikat |