Learn More
Socorex™ Dosys™ Klassische automatische Spritze mit Pistolengriff
Artikelnummer. 10466902
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,025 bis 0,3 ml
0,5 bis 5 ml
1 bis 10 ml
5 bis 20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10466902 1 bis 10 ml 1 Stück
10748064 0,5 bis 5 ml 1 Stück
10274462 5 bis 20 ml 1 Stück
10213782 0,025 bis 0,3 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10466902 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 173.0510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dosieren Sie mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit mit einer automatischen Spritze im Pistolengriff-Design. Die Socorex™ Dosys™ automatische Spritze Classic mit Pistolengriff-Design ist bequem in jeder Hand und erfordert wenig Aufwand für effizientes Arbeiten auch bei langen Dispensiersitzungen.
  • Pistolengriff-Design.
  • Selbstnachfüllende automatische Spritze.
  • Integriertes Luer-Lock-Ventilsystem.
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
  • Aufwand begrenzt.
  • Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
  • Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
  • Geschliffener Glaszylinder.
  • Kolben ohne Widerstand und dicht.
  • Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
  • Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Enthält Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung.
Produkttyp Automatische Spritze, Pistolengriff
Graduierungen 0,05 mL
Modell Dosys™ Classic 173
Menge Je 1
Präzision <0.5 % bis <0.2 %
Volumen (metrisch) 1 bis 10 ml
Anschlusstyp Luer-Lock
Graduated Ja