Learn More
Socorex™ Dosys™ Classic automatische 2-Ring-Spritze
Dosis mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit durch automatische Spritze mit zwei Ringgriffen. Die Socorex™ Dosys™ Classic automatische 2-Ring-Spritze passt zu jeder Hand und erfordert nur geringen Aufwand für die Verwendung.
Marke: Socorex™ 163.05003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zwei-Ring-Griff.
- Selbstnachfüllende automatische Spritze.
- Integriertes Luer-Lock-Ventilsystem.
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Kolben ohne Widerstand und dicht.
- Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Ja | |
Borosilikatglas | |
Dosys™ Classic 163 | |
<1.8 % -<0.5 % | |
Automatische 2-Ring-Spritze | |
Ja |
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. | |
Edelstahl, DIN 304 | |
Je 1 | |
0.025 bis 0.3 ml | |
Luer-Lock, integriert | |
0,025 mL |